Learn More
Nitrate de plomb(II), réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-44072
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
10099-74-8
N2O6Pb
331.20
MFCD00011153
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
24924
CHEBI:37187
[Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
10099-74-8
N2O6Pb
331.20
MFCD00011153
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
24924
CHEBI:37187
[Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Lead(II) nitrate
Point de fusion 470.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Formule linéaire Pb(NO3)2
Merck Index 15, 5469
Informations sur la solubilité Solubility in water: 343g/L.
Nom IUPAC dinitrate de plomb (2+)
Poids de la formule 331.2
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Bouteille en verre
Gravité spécifique 4.53
Densité 4.5300g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) nitrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.