Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Anneau en plomb
Protégez et stabilisez la verrerie coûteuse grâce à ces anneaux en plomb à revêtement en vinyle Vikem™. Les anneaux en plomb Bel Art™ sont résistants aux produits chimiques.
71.20€ - 77.45€
Spécification
Matériau | Plomb |
---|---|
Type | Anneau en plomb |
Quantité | 1 unité |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11387174
|
Bel-Art™ Scienceware™
F18307-0015 |
102 mm | 56 mm | Pour les flacons de 500 à 2000 ml |
77.45€
1 pièce |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10344281
|
Bel-Art™ Scienceware™
F18307-0020 |
114 mm | 71 mm | Pour flacons de 1000 à 4000 ml |
71.20€
1 pièce |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Anneaux en plomb fermés avec revêtement résistant aux produits chimiques Vikem™
- Idéal pour la stabilisation des erlenmeyer, des flacons à col droit et des flacons volumétriques
Spécification
Plomb | |
Anneau en plomb | |
1 unité |