Learn More
Lead Tetraacetate, purum p.a., ≥95% (dried material), Honeywell Burdick & Jackson™
Catalog Number 15661450
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Glass Bottle
546-67-8
C8H16O8Pb
447.408
MFCD00008693
NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
lead iv acetate
50931538
acetic acid;lead
CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
546-67-8
C8H16O8Pb
447.408
MFCD00008693
NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
lead iv acetate
50931538
acetic acid;lead
CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Purum p.a., moistened with ∼5% acetic acid to stabilize,≥95% (dried material)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Lead Tetraacetate
Point de fusion 180° to 190°
Couleur White
Quantité 100 g
Formule linéaire Pb(CH3COO)4
Numéro UN UN2923
Beilstein 3595640
Poids de la formule 443.38g/mol
Pourcentage de pureté ≥95% (dried material)
Qualité purum p.a.
Conditionnement Glass Bottle
Aspect Crystals
Densité 2.230g/cu.cm