Learn More
Molecular Probes™ Leadmium™ Green AM dye
Colorant AM vert Leadmium™
Marque: Molecular Probes™ A10024
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg
Description
Le colorant exclusif AM vert Leadmium™ de Molecular Probes™ offre aux chercheurs un outil unique pour mesurer spécifiquement les niveaux de plomb et de cadmium intracellulaires avec une sensibilité élevée. Bien qu’il existe des dosages standards pour la mesure du plomb et du cadmium en solution, l’indicateur unique AM vert Leadmium™ a été spécifiquement conçu pour détecter ces contaminants environnementaux toxiques à l’intérieur des cellules vivantes.– Indicateur très spécifique pour les mesures intracellulaires du plomb et du cadmium
– Le format flexible permet d’utiliser sur plusieurs formats - cytométrie en flux, imagerie par microscopie par fluorescence et lecteurs de plaques
– La fluorescence lumineuse et la discrimination élevée à partir du calcium permettent la détection des niveaux nanomolaires de plomb et de micromolaires de cadmium
– Excitation pratique avec ligne laser de 488 nm
–Le colorant AM vert Leadmium™ est facilement chargé et est très bien conservé après le clivage de l’estérase du groupe acétoxyméthyle
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux | |
Fluorescent à base de colorants | |
Température ambiante |
Fluorescent | |
Colorant | |
Leadmium™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.