Learn More
Progressive Safety™ Leather Dual Density Shoes with Dual Density Sole Unit, Padded Collar
Antistatic dual density sole
112648.87€
Spécification
Couleur | Black |
---|---|
Comprend | Dual density sole unit, padded collar |
Matériau | Leather |
Caractéristiques de la semelle | Dual density sole unit |
Matériau de la semelle | Polyurethane |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12827525
|
Progressive Safety™
S46-SZ10 |
10 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12837525
|
Progressive Safety™
S46-SZ11 |
11 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12847525
|
Progressive Safety™
S46-SZ12 |
12 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12857525
|
Progressive Safety™
S46-SZ6 |
6 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12867525
|
Progressive Safety™
S46-SZ7 |
7 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Antistatic dual density sole unit resistant to oils acids alkalis black size 10 PSFSpécification
Black | |
Leather | |
Polyurethane | |
46 Executive apron front | |
Oils, acids, alkalis |
Dual density sole unit, padded collar | |
Dual density sole unit | |
Steel | |
1 kg | |
Dual-density Shoe |