Learn More
BINDER™ Barres lumineuses LED
Avec matériel de fixation et unité de commande pour 4 barrettes de lumière. Les barres lumineuses LED Binder™ peuvent être utilisées avec certains incubateurs réfrigéré des séries KB, KBF et KMF.
Marque:  BINDER™ 8012-1107
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 15689518
  • 1005.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
03-08-2021
Description
Description
  • 2 unités
  • Avec matériel de fixation
  • Unité de commande pour 4 barrettes de lumière max.
  • 100/240 V, 50/60 Hz
Spécification
Spécification
Barres lumineuses LED - ensemble de base 300, longueur 30 cm
4 Barrettes de lumière avec matériel de fixation
LED
Séries KT, KBF, KMF, KBF-S KB 53, KB 115, KB 240, KB 400, KB 720
30 cm
100 à 240 V