Learn More
Syngene™ Module LED pour système Syngene Gbox Chemi
Module LED Syngene™ pour système Syngene Gbox Chemi pour transfert Western par fluorescence
Marque:  Syngene™ LED-RED-M x 2
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 15869962
  • 1305.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-05-2024
Spécification
Rouge
Systèmes Gbox Chemi
Module LED, multiplex
2
635 nm