Learn More
Thermo Scientific™ Pack centrifugeuse Legend XFR TX-1000 pour culture cellulaire
Traitez jusqu’à 40 % de tubes coniques en plus dans le rotor libre et 100 % dans une configuration à angle fixe.
Marque: Thermo Scientific™ 50146602
Code nomenclature Nacres: NB.81
Informations supplémentaires : Poids : 136.00000kg
Includes: Sorvall Legend XFR, réfrigérée, 230 V, 50/60 Hz (réf. du fabricant : 75004538) ; Rotor TX-1000, Slide Coat (réf. du fabricant : 75003017) ; Godets TX-1000 (ensemble de 4) (réf. du fabricant : 75003001) ; Couvercles de confinement biologique ClickSeal TX-1000 (ensemble de 4) (réf. du fabricant : 75007309) ; Adaptateur 50 ml conique (réf. du fabricant : 75003674) ; Adaptateur 24 x 15 ml, grande capacité BIOFlex (réf. du fabricant : 75007306)
Description
Assure un traitement haute performance inégalé, avec une polyvalence maximale et une efficacité énergétique exceptionnelle.Spécification
Pack centrifugeuse Legend XFR TX-1000 pour culture cellulaire | |
Sorvall Legend XFR, réfrigérée, 230 V, 50/60 Hz (réf. du fabricant : 75004538) ; Rotor TX-1000, revêtement glissant (réf. du fabricant : 75003017) ; Nacelles TX-1000 (ensemble de 4) (réf. du fabricant : 75003001) ; Couvercles de confinement biologique ClickSeal TX-1000 (ensemble de 4) (réf. du fabricant : 75007309) ; Adaptateur, 50 ml conique (réf. du fabricant : 75003674) ; Adaptateur, 24 × 15 ml, BIOFlex grande capacité (réf. du fabricant : 75007306) |