Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Positive Control Lentivirus, human HPRT
L’optimisation des conditions de distribution est une étape essentielle dans toute expérience utilisant le système CRISPR / Cas9.
396.00€ - 1726.00€
Spécification
Type de contrôle | Contrôle positif |
---|---|
Type de livraison | Lentiviral |
Accélérateur | U6 |
Transfection Technique | Transduction lentivirale |
Espèces | Humaine |
Alert:
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15960353
|
Invitrogen™
A32056 |
100 μlitres |
396.00€
100µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15900383
|
Invitrogen™
A32829 |
1 ml |
1726.00€
1mL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
L’optimisation des conditions de distribution est une étape essentielle dans toute expérience utilisant le système CRISPR / Cas9.Le lentivirus de contrôle positif CRISPR Invitrogen™ LentiArray™ contre HPRT est un ARNg haute efficacité, validé dans plusieurs lignées cellulaires humaines qui permet d’obtenir des efficacités d’édition supérieures à 80 %.Il peut être utilisé pour déterminer rapidement les conditions de distribution idéales afin d’obtenir une efficacité d’édition maximale dans le modèle cellulaire de votre choix.
Le lentivirus de contrôle positif Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR contre HPRT est un ARNg haute efficacité validé dans plusieurs lignées cellulaires humaines qui permet d’obtenir des efficacités d’édition supérieures à 80 %. Il peut être utilisé pour déterminer rapidement les conditions de distribution idéales afin d’obtenir une efficacité d’édition maximale dans le modèle cellulaire de votre choix.
Spécification
Contrôle positif | |
U6 | |
Humaine | |
LentiArray™ |
Lentiviral | |
Transduction lentivirale | |
Extinction des gènes CRISPR | |
Glace carbonique |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.