missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Leucine Aminopeptidase (LAP) Activity Assay Kit (Colorimetric)
Assay Kit (Colorimetric)
Marque: Novus Biologicals™ NBP3-24514
350.40 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description

Spécification
Storage of components varies. See protocol for specific instructions. | |
96 Tests | |
Non-species specific |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu