Learn More
Liebherr™ armoire positive laboratoire ATEX 360 l
Liebherr™ armoire positive laboratoire ATEX 360 l. Appareil qualifiable selon FD X15-140 pour température 5°C ± 3°C, avec cuve ATEX II 3/-G IIB+H2. Régulation électronique avec alarmes porte et températures, mémorisation des alarmes et verrouillage du clavier par code PIN. Sécurité anti-congélation.
Marque:  Liebherr™ LFKEX 3910
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 12573586
  • 2406.00€ / 1 pièce
Date dexpédition estimée
du fournisseur 30-07-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • Appareil qualifiable selon FD X15-140, conforme 'Bonne Pratique de Laboratoire'.
  • Refroidissement ventilé +5°C ± 2°C.
  • Température réglable de +3°C à +16°C.
  • Dégivrage et évaporation des condensats automatique.
  • Plaque de protection de l'évaporateur anti-congélation.
  • Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion.
  • Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis.
  • Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 50mm (injectée sans HFC).
  • Porte vitrée avec serrure et sens d'ouverture réversible.
  • Eclairage LED avec interrupteur indépendant.
  • Arrêt de ventilation à l'ouverture de porte.
  • Passage de cuve Ø 15mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC (Gestion Température Centralisée) PT100 ou numérique.
  • Passage de cuve Ø 30mm pour la qualification sur site, positionné sur le coté à 1/3 du haut.
  • Régulation électronique avec affichage & réglage par pas de 0,1 °C.
  • Alarme température haute/basse visuelle et sonore (seuils réglables).
  • Alarme ouverture de porte visuelle et sonore.
  • Contact libre de potentiel (NO/NF) pour le raccordement à un système de contrôle à distance.
  • Sauvegarde des 3 dernières alarmes de température avec indication de la date de l'heure et de la durée.
  • Sauvegarde des 3 dernières coupures de courant avec indication de la date de l'heure et de la durée.
  • Sauvegarde de la température mini et maxi.
  • Thermostat de sécurité anti-congélation à +2°C.
  • Equipée de grilles renforcées en acier plastifié, charge max 60kg.
  • Fluide propre R-600a.
  • Classe climatique 7 (+35°C)
  • Alimentation 230V mono - 50Hz.
Spécification
Spécification
344L
Key Lock
White
360L (gross)
White steel
2° to 8°C
230V
0.8 kWh / 24 hr.
White, ABS plastic, with 36 grooves for shelf placement
Shelf Size: 478mmW x 410mmD
130W
Ventilated
Digital
45mm HDPE
5 Glass Shelves, Adjustable
0.1°C
Solid
40kg
CE - ISO9001
Electronic
1
435 x 455 x 1650mm
General Purpose Refrigerator
Automatic
Right Interchangeable
Steel
63kg
Epoxy-coated
Static
50Hz
R600a
68kg
Automatic
RS 485 connection