Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur BIOMED, modèle LFKv 3950
Dispositif répondant à la certification COFRAC-ISO. Le réfrigérateur Liebherr™ BioMed, modèle LFKv 3950 est un réfrigérateur ventilé équipé d’un système de commande électronique, d’alarmes porte ouverte / température haute-basse et d’une technologie de sécurité anti-gel qui déclenche un dégivrage automatique et élimine la condensation.
Marque:  Liebherr™ LFKV 3950
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 70.00000kg
Code produit. 15259086
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Système à air canalisé avec ventilateur axial double et protection anti-gel
  • Passage de 30 mm de diamètre dans la cuve pour caractérisation / qualification sur site
  • La cuve possède un passage de 15 mm de diamètre pour sonde de température numérique ou PT100
  • Commande électronique avec affichage de la température et réglage (par incréments de 0,1 °C)
  • Sauvegarde des 3 dernières alarmes de température et coupures de courant, avec la date, l’heure et la durée
  • Connexion série RS 485 pour la traçabilité de la température et les alarmes centralisées sur PC
  • Dégivrage et évaporation automatiques des condensats
  • Alarmes visuelles et sonores pour température élevée / basse ou porte ouverte
  • Arrêt de la ventilation à l’ouverture de la porte
  • Rappel automatique de la porte, verrouillage intégré par code PIN et charnières réversibles
Spécification
Spécification
General Purpose Refrigerator
3°C to 16°C
5°C ± 2°C
Alarme de porte ouverte, solide, automatique
5 grilles revêtues de plastique
Acier
Polyuréthane 55 mm
ISO 14001, ISO 9001
White
Integrated lock with PIN keyboard opening, temperature/door alarm
LFKV3950
43.5 x 45.5 x 165 cm
61.5 cm
184 cm
60 cm
230 V
50 Hz
0.9 kWh / 24 hr.
70 kg
360 L
0.1°C
R600a
Right Interchangeable
50 kg
Revêtement époxy
ABS
Digital
Electronic
Automatique
RS 485 serial connection to PC (via interface & software as an accessory)
60L x 61.5D x 184H mm
43.5 cm
165 cm
45.5 cm
230 V 50 Hz 130 w
130 w
230V
64 kg