Learn More
Liebherr™ armoire positive laboratoire Biomed 554 l
Liebherr™ armoire positive laboratoire Biomed 554 l. Appareil qualifiable selon FD X15-140 pour température 5°C ± 2°C.Régulation électronique avec alarmes porte et températures, mémorisation des alarmes. Thermostat de sécurité anti-congélation. Fluide propre R-600a, consommation d'énergie réduite.
Marque:  Liebherr™ LFKV 5450
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 80.00000kg
Code produit. 15279086
  • 3115.00€ / 1 pièce
En stock 1
Ajouter au panier
Description
Description
  • Appareil qualifiable selon FD X15-140, conforme 'Bonne Pratique de Laboratoire'.
  • Refroidissement ventilé +5°C ± 2°C.
  • Température réglable de +3°C à +16°C.
  • Dégivrage et évaporation des condensats automatique.
  • Plaque de protection de l'évaporateur anti-congélation.
  • Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion.
  • Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis.
  • Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 50mm (injectée sans HFC).
  • Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible.
  • Arrêt de ventilation à l'ouverture de porte.
  • Passage de cuve Ø 15mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC (Gestion Température Centralisée) PT100 ou numérique.
  • Passage de cuve Ø 30mm pour la qualification sur site, positionné sur le coté à 1/3 du haut.
  • Régulation électronique avec affichage & réglage par pas de 0,1 °C.
  • Alarme température haute/basse visuelle et sonore (seuils réglables).
  • Alarme ouverture de porte visuelle et sonore.
  • Contact libre de potentiel (NO/NF) pour le raccordement à un système de contrôle à distance.
  • Sauvegarde des 3 dernières alarmes de température avec indication de la date de l'heure et de la durée.
  • Sauvegarde des 3 dernières coupures de courant avec indication de la date de l'heure et de la durée.
  • Sauvegarde de la température mini et maxi.
  • Thermostat de sécurité anti-congélation à +2°C.
  • Equipée de grilles renforcées en acier plastifié, charge max 60kg.
  • Fluide propre R-600a.
  • Classe climatique 7 (+35°C)
  • Alimentation 230V mono - 50Hz.
Spécification
Spécification
520L (net)
ISO9001 and ISO14001
Electronic
73cm
56D x 60W x 145H cm
Laboratory Refrigerator, Ventilated
Automatic door closing, Open door alarm
1.1kWh/24 hr., 402kWh/yr.
Integrated lock with PIN keyboard opening, temperature/door alarm
230V
150w
164cm
50Hz
LFKv 5450
Plastic coated grid: 4 included (11 max)
0.1°C
60cm
Solid
RS 485 serial connection to PC (via interface & software as an accessory)
50kg
White
544L (gross)
75L x 73D x 164H cm
3° to 16°C
230V
230V/50Hz/150w
Right Interchangeable
Epoxy-coated steel cabinet, ABS plastic interior, plastic-coated steel wire shelves
71kg
Digital
145cm
55mm polyurethane
R600a
74kg
5°C ± 2°C
Automatic
75cm