missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Congélateur de laboratoire série LG

Code produit. 12547046 Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
454 L
Dimensions (L x l x H) extérieures:
75 cm × 75 cm × 172,5 cm (P × L × H)
Gamme de températures:
-15°C à -25°C
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 12547046

Marque: Liebherr™ LG 5216

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Peut être validé conformément à la norme FD X15-140. Commandes électroniques avec alarmes d’ouverture de porte, de température et journal des alarmes.

  • Peut être validé conformément à la norme FD X15-140, conforme aux BPL.
  • Finition extérieure en acier avec revêtement blanc.
  • Port d’accès de Ø 15 mm pour sondes de température externes pour chaque compartiment.
  • Port d’accès de Ø 30 mm pour validation sur site, situé sur la paroi latérale à 1/3 de la hauteur, pour chaque compartiment
  • Commande électronique à affichage numérique avec une résolution de 0,1°C.
  • Alarmes visuelles et sonores en cas de température élevée/faible avec seuils réglables.
  • Alarme visuelle et sonore en cas de porte ouverte.
  • Contact sans tension pour la connexion au système d’alarme à distance
  • Journal des alarmes avec les 3 dernières alarmes de température (heure, date et durée) en mémoire.
  • Journal des alarmes avec les 3 dernières alarmes de coupure de courant (heure, date et durée) en mémoire.
  • Mémoire de température min. - max.

Spécification

Description Congélateur de laboratoire ventilé
Capacité (métrique) 454 L
Gamme de températures -15°C à -25°C
Modèle de porte Réversible
Étagères 7
Tiroirs Tiroir solide
Nbre de tiroirs 14
Certifications/Conformité CE, ISO 14001, ISO 9001
Couleur Blanc
Type de condenseur Statique
Dégivrage Manuel
Modèle LG5216
Dimensions (L x l x H) extérieures 75 cm × 75 cm × 172,5 cm (P × L × H)
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Consommation d’énergie 1.1kWh/24 hr.
Réfrigérant R600A
Poids (métrique) 99 kg
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis