Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne analytique HPLC LiChrospher™ 100 RP 8 EC
Marque: Macherey-Nagel™ 728029.40
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
Analytical Column | |
4 mm | |
Acetonitrile/water | |
100 Å | |
Acetonitrile/water | |
C8 | |
12.5% | |
Yes | |
Analytical Column |
Octyl | |
250 mm | |
5 μm | |
1 Pk. | |
L7 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase | |
HPLC |