Learn More
Applied Biosystems™ Calibration Install Kit, 384-well
Utilisé pour la maintenance de votre système ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex ou QuantStudio™ 12K Flex avec un bloc à 384 puits.
Marque:  Applied Biosystems™ 4432470
2030.10 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NC.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.64000kg
Code produit. 15706778
  • 3045.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-04-2024
pour voir le stock disponible 
Includes:
  • 1 plaque d’étalonnage ROI
  • 6 plaques d’étalonnage spectral avec les étalons de colorant FAM™, SYBR™ Green, VIC™, NED™, TAMRA™ et ROX™
  • 2 plaques de normalisation avec FAM™/ROX™ et VIC™/ROX™
  • 1 plaque de vérification de l’instrument RNase P
Description
Description
Il comprend des plaques d’étalonnage pour effectuer un étalonnage spectral avec les colorants FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™ et NED™, ainsi que des plaques pour effectuer un étalonnage de la région d’intérêt (ROI), un étalonnage de normalisation et une vérification de la RNase P. L’étalonnage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien de votre instrument pour obtenir des instructions complètes sur son utilisation.Les formulations de colorants pour votre système de PCR en temps réel amélioreront les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents trouvés dans vos expériences de PCR en temps réel.
L’étalonnage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien des instruments pour obtenir des instructions complètes.
Informations sur la commande
Conserver le kit entre -5° et 30°C.
Spécification
Spécification
• 1 plaque de fond
• 1 plaque d’étalonnage ROI
• 6 plaques d’étalonnage spectral avec étalons de colorants FAMâ„¢, SYBR™ Green, VIC™, NEDâ„¢, TAMRAâ„¢, and ROXâ„¢
• 2 plaques de normalisation avec FAMâ„¢/ROXâ„¢ and VIC™/ROXâ„¢
• 1 plaque de vérification d’instrument Rnase Pstocker
Stocker le kit entre -5 et -30°C.
Kit d’installation d’étalonnage
Étalonnage spectral
Système QuantStudio™ 12 k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7
PCR en temps réel (qPCR)