Learn More
Applied Biosystems™ Calibration Install Kit, Fast 96-well
Ce kit est utilisé pour la maintenance de votre ViiA™ 7 avec le bloc 96 Fast.
Marque:  Applied Biosystems™ 4432557
1990.09 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NC.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.63000kg
Code produit. 11662119
  • 2985.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-04-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: Plaque de fond ; Plaque d’étalonnage ROI ; Six plaques d’étalonnage spectral avec les étalons de colorant FAM™, SYBR™ Green, VIC™, NED™, TAMRA™ et ROX™ ; Deux plaques de normalisation ; Plaque de vérification d’instrument RNase P.
Description
Description
Il comprend des plaques de calibrage pour effectuer un calibrage spectral avec les colorants FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, NED™, des plaques pour effectuer un calibrage de région d’intérêt (ROI), un calibrage de normalisation et pour exécuter une vérification RNase P. Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien de votre instrument pour obtenir des instructions complètes sur son utilisation.Les formulations des colorants pour votre ViiA™ 7 System amélioreront les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents trouvés dans vos expériences de PCR en temps réel.
L’étalonnage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien des instruments pour obtenir des instructions complètes.
Informations sur la commande
Conserver le kit entre -15° et 25°C.
Spécification
Spécification
Includes:
• 1 background calibration plate
• 1 ROI calibration plate
• 6 spectral calibration plates with FAM, SYBR Green, VIC, NED, TAMRA, and ROX dye standards
• 2 normalization calibration plates
• 1 RNase P instrument verification plate
Store kit at -5 to -30°C.
Kit d’installation d’étalonnage
Étalonnage spectral
Système QuantStudio™ 12 k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7
PCR en temps réel (qPCR)