Learn More
Abeba™ Chaussures 1028 légères
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration. Comprend une semelle en PU légère ultra antidérapante.
Marque:  Abeba™ 1028/44
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15686687
  • 69.27€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 16-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
  • Microfibre
  • Blanc
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3557)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec bande élastique
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Microfibre
Antidérapant
1028
Blanc
44
PUR
Acier