Learn More
Abeba™ Chaussures 1029 légères
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration. Comprend une semelle en PU légère ultra antidérapante.
Marque:  Abeba™ 1029/40
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15686697
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
  • Microfibre noire
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3557)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec bande élastique
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Microfibre
Antidérapant
1029
Noir
40
PUR
Acier