Learn More
Abeba™ Chaussures 1030 légères
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration. Comprend une semelle en PU légère ultra antidérapante.
Marque:  Abeba™ 1030/43
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15656717
  • 65.30€ / 1 paire
Expédition estimée
10-08-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRA
  • Cuir blanc lisse
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3556)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Sangle de talon non pliable, réglable
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec bande élastique
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRA
Cuir
Antidérapant
1030
Blanc
43
PUR
Acier