Learn More
Abeba™ Chaussures 1055 légères
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration. Comprend une semelle en PU légère ultra antidérapante.
Marque:  Abeba™ 1055/45
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15656817
  • 67.85€ / 1 paire
Expédition estimée
10-08-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
  • Cuir avec trames textiles Air-Mesh
  • Noir
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3557)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure respirante avec Silver Point
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Matériau réfléchissant
  • Adaptées aux talonnettes et aux semelles
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Cuir
Antidérapant
1055
Noir
45
PUR
Acier