Learn More
Abeba™ Chaussures 1127 légères
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration. Comprend une semelle en PU légère ultra antidérapante.
Marque:  Abeba™ 1127/47
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Code produit. 15657007
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
  • Microfibre noire
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3559)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
Specifications
Specifications
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
Microfibre
Antidérapant
1127
Noir
47
PUR
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers