Learn More
Abeba™ Chaussures 1130 légères
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration. Comprend une semelle en PU légère ultra antidérapante.
Marque: Abeba™ 1130/36
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
- Cuir blanc lisse
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3558)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec bande élastique
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA | |
Cuir | |
Antidérapant | |
1130 |
Blanc | |
36 | |
PUR |