Learn More
Abeba™ Chaussures 1141 légères
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration. Comprend une semelle en PU légère ultra antidérapante.
Marque:  Abeba™ 1141/48
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 15657097
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
  • Cuir blanc lisse
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3558)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec bande élastique
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
Cuir
Antidérapant
1141
Blanc
48
PUR