Learn More
Abeba™ Chaussures 1158 légères
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration. Comprend une semelle en PU légère ultra antidérapante.
Marque:  Abeba™ 1158/36
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.95900kg
Code produit. 15657127
  • 72.20€ / 1 paire
Expédition estimée
10-08-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
  • Cuir avec trames textiles Air-Mesh
  • Blanc
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3559)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Matériau réfléchissant
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
Cuir
Antidérapant
1158
Blanc
36
PUR