Learn More
Abeba™ Chaussures 31028 légères
La chaussure dotée de propriétés antistatiques comprend une doublure spéciale absorbant la transpiration pour que le pied respire.
Marque:  Abeba™ 31028/42
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15678367
  • 71.08€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 16-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
  • Microfibre
  • Blanc
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3557)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec bande élastique
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Microfibre
Antidérapant
31028
Blanc
42
PUR
Acier