Learn More
Abeba™ Chaussures 31126 légères
La chaussure dotée de propriétés antistatiques comprend une doublure spéciale absorbant la transpiration pour que le pied respire.
Marque:  Abeba™ 31126/44
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Code produit. 15678577
  • 69.42€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 15-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
  • Microfibre
  • Blanc
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3559)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
Microfibre
Antidérapant
31126
Blanc
44
PUR