Learn More
Abeba™ Chaussures 31129 légères
La chaussure dotée de propriétés antistatiques comprend une doublure spéciale absorbant la transpiration pour que le pied respire.
Marque:  Abeba™ 31129/44
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Code produit. 15678617
  • 67.26€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 16-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
  • Microfibre noire
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3559)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec bande élastique
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
Microfibre
Antidérapant
31129
Noir
44
PUR