Learn More
Abeba™ Light 31158 Shoes
ESD dissipative shoe includes special respiration absorbing lining for the foot to breathe.
Marque:  Abeba™ 31158/46
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.95900kg
Code produit. 15658717
  • 81.40€ / 1 paire
Expédition estimée
23-07-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
  • Leather with Air-Mesh textile inlays
  • White
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3559)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with lacing
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
Leather
Slip resistant
31158
White
46
Polyurethane
Vidéos