Learn More
Abeba™ Chaussures 31160 légères
La chaussure dotée de propriétés antistatiques comprend une doublure spéciale absorbant la transpiration pour que le pied respire.
Marque: Abeba™ 31160/42
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
- Cuir blanc/rouge lisse
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3558)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- attache velcro
- Matériau réfléchissant
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA | |
Cuir | |
Antidérapant | |
31160 |
Blanc | |
42 | |
PUR |