Learn More
Abeba™ Chaussures 31853 légères
La chaussure dotée de propriétés antistatiques comprend une doublure spéciale absorbant la transpiration pour que le pied respire.
Marque:  Abeba™ 31853/48
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.32700kg
Code produit. 15659327
  • 86.20€ / 1 paire
Expédition estimée
07-08-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S3 SRA
  • Cuir lisse
  • Noir, design ATEX
  • Embout de sécurité en acier
  • Résistant à la pénétration de métaux
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3557)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec Silver Point
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Matériau réfléchissant
  • Adaptées aux talonnettes et aux semelles
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRA
Cuir
Antidérapant
31853
Noir
48
PUR
Acier