Learn More
Abeba™ Chaussures 31853 légères
La chaussure dotée de propriétés antistatiques comprend une doublure spéciale absorbant la transpiration pour que le pied respire.
86.20€
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20345:2011 S3 SRA
Couleur Noir
Matériau Cuir
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Matériau de la semelle PUR
Consulter d'autres spécifications
Produits 14
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
15629317
Afficher les documents Détails de la promotion
Abeba™
31853/35
35 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15639317
Afficher les documents Détails de la promotion
Abeba™
31853/36
36 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15649317
Afficher les documents Détails de la promotion
Abeba™
31853/37
37 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15659317
Afficher les documents Détails de la promotion
Abeba™
31853/38
38 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15669317
Afficher les documents Détails de la promotion
Abeba™
31853/39
39 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15679317
Afficher les documents Détails de la promotion
Abeba™
31853/40
40 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15689317
Afficher les documents Détails de la promotion
Abeba™
31853/41
41 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15699317
Afficher les documents Détails de la promotion
Abeba™
31853/42
42 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15609327
Afficher les documents Détails de la promotion
Abeba™
31853/43
43 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15619327
Afficher les documents Détails de la promotion
Abeba™
31853/44
44 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15629327
Afficher les documents Détails de la promotion
Abeba™
31853/45
45 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15639327
Afficher les documents Détails de la promotion
Abeba™
31853/46
46 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15649327
Afficher les documents Détails de la promotion
Abeba™
31853/47
47 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15659327
Afficher les documents Détails de la promotion
Abeba™
31853/48
48 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S3 SRA
  • Cuir lisse
  • Noir, design ATEX
  • Embout de sécurité en acier
  • Résistant à la pénétration de métaux
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3557)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec Silver Point
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Matériau réfléchissant
  • Adaptées aux talonnettes et aux semelles
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRA
Cuir
PUR
Acier
Noir
Antidérapant
31853