Learn More
Masterflex™ Tubulure en caoutchouc GA Versilon™
Offre une élasticité et résilience excellentes, et s’adapte facilement à tous les types de connecteurs. La tubulure en caoutchouc GA Versilon™ Saint Gobain Performance Plastics™ répond aux exigences de la FDA et supporte la stérilisation par la chaleur humide.
Marque:  Masterflex™ 702315
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11793986
Quantité Prix
1 169.00€ / 50m
6 152.40€ / 50m
Expédition estimée
12-02-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • En caoutchouc naturel
  • Excellente élongation >500 %
  • Bonne résistance à l’abrasion
  • Dureté 40 Shore A
  • Couleur ambrée/marron clair.
  • Propriétés similaires à celles du latex, privilégiées dans la plupart des applications industrielles
  • Supporte la stérilisation par la chaleur humide.
  • Les applications typiques incluent les systèmes de transfert de liquides et tous les types de systèmes de distribution, y compris de savons et nettoyants ainsi que de boissons alcoolisées et à base de lait
Spécification
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA
70°C
Caoutchouc naturel
50 m
Pour une analyse de sang ou de tissus et pour le transport d’agents nettoyants
Marron clair
5 mm
8 mm
1,5 mm
-40deg;C