Learn More
Leica Microsystems Source de lumière froide, CLS 100 X
Source de lumière froide puissante et économique. La source de lumière froide Leica Microsystems™, CLS 100 X est fournie avec un adaptateur de tension universel.
Marque:  Leica Microsystems 30250002
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Code produit. 13370115
  • 1663.78€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
  • Puissant et économique.
  • Surface lumineuse uniforme avec température de couleur constante.
  • Contrôle continu de la luminosité via diaphragme mécanique.
  • Durée de vie exceptionnelle des ampoules.
  • Source de lumière refroidie par ventilateur.
Spécification
Spécification
Source lumineuse
Adaptateur universel