Learn More
DWK Life Sciences Insert de volume limité, pour fioles à sérum à haut serti et à goulot à vis ND9 et ND11
Les inserts de volume limités sont utilisés en combinaison avec les fioles de chromatographie 12 x 32 mm standards afin de faciliter l'analyse des petits volumes d'échantillon.
Marque:  DWK Life Sciences 225800
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Code produit. 16636902
  • 17.38€ / 100 pièces
Date d’expédition estimée: 12-11-2021
Ajouter au panier
Description
Description
La gamme de flacons de chromatographie DWK Life Sciences offre deux styles différents de LVI : à fond plat et coniques.
  • Conditionnés dans des sachets en PE à fermeture à glissière avec bande en feuille de métal déchirable pour garantir leur inviolabilité et permettre leur refermeture
Spécification
Spécification
6 mm
0,1 ml
Conique
31 mm
0,7 mm
Verre borosilicaté (5.1)
Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC), chromatographie en phase gazeuse (GC), analyse de petits volumes d’échantillons
Autoclavables
100