Learn More
(+)-Limonène, 96 %, non stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-153575
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
5989-27-5, 10191-41-0
C10H16
136.24
MFCD00062991
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene
440917
CHEBI:15382
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
5989-27-5, 10191-41-0
C10H16
136.24
MFCD00062991
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene
440917
CHEBI:15382
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (+)-Limonene
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -74.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8405g/mL
Point d’ébullition 175.4°C to 176.0°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4700 to 1.4740
Quantité 5 mL
Beilstein 05, 133
Merck Index 14, 5493
Gravité spécifique 0.8405
Conditions de rotation spécifiques +106.00 (20.00°C c=1,CH3OH)
Rotation spécifique + 106.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol
Nom IUPAC (4R)-1-méthyle-4-prop-1-en-2-ylcyclohexène
Viscosité 0.846 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 136.24
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide