missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIN41 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène LIN41
Concentration 0.19 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16816435
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
55003-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16806435
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
55003-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

The antibody is specific to TRIM71.

TRIM71 is the mammalian ortholog to the C. elegans heterochronic protein Lin41, a protein that is thought to be important in postembryonic development, and is genetically and biochemically downstream of both Shh and Fgf signaling pathways. Similar to its C. elegans homolog, TRIM71 is a target of the microRNA let-7 and is likely to play a role in mammalian development. Recent experiments have indicated that TRIM71 is an E3 ubiquitin ligase and can interact with the Dicer and the Argonaute proteins Ago1, Ago2, and Ago4. Overexpression and depletion of TRIM71 led to inverse changes in Ago2 protein levels, suggesting TRIM71 can regulate Ago2 turnover. Finally, TRIM71 cooperates with the pluripotency factor Lin-28 in regulating let-7.
Spécification

Spécification

LIN41
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
D3ZVM4, Q1PSW8, Q2Q1W2
131405, 301042, 636931
Peptide
Primary
-20°C
TRIM71
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
0.1 M glycine, 0.1 M sodium bicarbonate with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
LIN 41, LIN41, Protein lin 41 homolog, TRIM71, tripartite motif containing 71
Trim71
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications