Learn More
Linalol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021899
20.26 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
78-70-6
C10H18O
154.253
MFCD00008906
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
linalool, linalol, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, allo-ocimenol, beta-linalool, linalyl alcohol, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl, +--linalool, p-linalool, linanool
6549
CHEBI:17580
3,7-diméthylocta-1,6-dién-3-ol
CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
78-70-6
C10H18O
154.253
MFCD00008906
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
linalool, linalol, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, allo-ocimenol, beta-linalool, linalyl alcohol, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl, +--linalool, p-linalool, linanool
6549
CHEBI:17580
3,7-diméthylocta-1,6-dién-3-ol
CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Linalool is used as a scent in 60-80% of perfumed hygiene products and cleaning agents including soaps, detergents, shampoos, and lotions. as a scent in 60-80% of perfumed hygiene products and cleaning agents including soaps, detergents, shampoos, and lotions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le linalool est utilisé comme parfum dans 60-80 % des produits dʼhygiène parfumés et des agents nettoyants, y compris les savons, les détergents, les shampooings et les lotions. Comme parfum dans 60-80 % des produits dʼhygiène parfumés et des agents nettoyants, y compris les savons, les détergents, les shampooings et les lotions.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1,589 g/l à 25°C).
Remarques
À conserver à 4°C. Stocker dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Linalool
Densité 0.865
Point d’ébullition 199°C to 200°C
Point d’éclair 76°C (168°F)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Indice de réfraction 1.462
Quantité 100 mL
Beilstein 1721488
Merck Index 14,5495
Informations sur la solubilité Soluble in water (1.589g/L at 25°C).
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide