Learn More
Liprin alpha 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Liprin alpha 1 |
---|---|
Concentration | 0.29 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16812704
|
Proteintech
14175-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16802704
|
Proteintech
14175-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
May regulate the disassembly of focal adhesions. May localize receptor-like tyrosine phosphatases type 2A at specific sites on the plasma membrane.Spécification
Liprin alpha 1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q13136 | |
233977, 293645, 8500 | |
Liprin alpha 1 Fusion Protein Ag5381 | |
Primary | |
-20°C | |
PPFIA1 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
LAR interacting protein 1, LIP 1, LIP.1, LIP1, LIPRIN, Liprin alpha 1, PPFIA1 | |
PPFIA1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |