Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation liquide Wheaton™, PEHD, 20 ml, 500/boîte
Fabriqué en polyéthylène haute densité avec des parois légères pour une efficacité accrue du comptage. Ces flacons LS avec bouchons à vis séparés (taille 22-400) sont conditionnés dans des sachets en polyéthylène de 100 et placés dans un plateau séparé des bouchons.
Marque:  DWK Life Sciences 986716
Code produit. 12417351
  • 343.00€ / 500 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 29-07-2025
Description
  • Fabriqués en polyéthylène haute densité avec parois légères pour une efficacité accrue du comptage
  • Fabriqués selon des tolérances précises afin d’éviter toute obstruction
  • Conditionnés dans 5 plateaux utilitaires, chaque compartiment du plateau contenant 100 flacons
  • Les plateaux utilitaires servent de moyen de stockage de vos échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cône en PE (bouchon)
HDPE
500
Urée
22-400
27 mm
20 mL
Conditionné sous film plastique thermorétracté. Bouchons conditionnés séparément.
61 mm