Learn More
LITAF Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène LITAF
Concentration 0.17 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16816544
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
16797-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
16806544
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
16797-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
Description
Lipopolysaccharide is a potent stimulator of monocytes and macrophages, causing secretion of tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) and other inflammatory mediators. This gene encodes lipopolysaccharide-induced TNF-alpha factor, which is a DNA-binding protein and can mediate the TNF-alpha expression by direct binding to the promoter region of the TNF-alpha gene.
Spécification
Spécification
LITAF
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P0C0T0, Q99732, Q9JLJ0
56722, 65161, 9516
LITAF Fusion Protein Ag10269
Primary
-20°C
LITAF
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
LITAF, LPS induced TNF alpha factor, p53 induced gene 7 protein, PIG7, SIMPLE, TP53I7
Litaf
IgG
Antigen Affinity Chromatography