Learn More
Acétate de lithium dihydraté, 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium Acetate Dihydrate |
Point de fusion | 56.0°C to 58.0°C |
Quantité | 250 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Formule linéaire | CH3CO2Li·2H2O |
Merck Index | 15,5577 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water, 215g/L ethanol |
Poids de la formule | 102.02 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Qualité | Analytique |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lithium acetate dihydrate