Learn More
Lithium aluminium di-n-butylamide, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 449195000
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 15405-86-4 Poids : 0.50000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité. 500mL
Emballage Glass bottle
Code produit. 13515040
  • 367.90€ / 500mL
Date dexpédition estimée
du fournisseur 08-04-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
15405-86-4
546.878
lithium aluminum di-n-butylamide, lithium tetrakis dibutylamino alumanuide, lithium aluminum di-n-butylamide, 0.16m soln. in 1,2-dimethoxyethane
lithium;tetrakis(dibutylamino)alumanuide
C32H72AlLiN4
ISBVOXPIPNIBOM-UHFFFAOYSA-N
57369578
[Li+].CCCCN(CCCC)[Al-](N(CCCC)CCCC)(N(CCCC)CCCC)N(CCCC)CCCC
Spécification
Lithium aluminium di-n-butylamide
C32H72AlLiN4
ISBVOXPIPNIBOM-UHFFFAOYSA-N
lithium;tetrakis(dibutylamino)alumanuide
57369578
Glass bottle
15405-86-4
lithium aluminum di-n-butylamide, lithium tetrakis dibutylamino alumanuide, lithium aluminum di-n-butylamide, 0.16m soln. in 1,2-dimethoxyethane
[Li+].CCCCN(CCCC)[Al-](N(CCCC)CCCC)(N(CCCC)CCCC)N(CCCC)CCCC
546.878
546.87
500mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Lithium aluminium di-n-butylamide, 0.16M solution in 1,2-dimethoxyethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.