Learn More
Di-n-butylamide d’aluminium au lithium, solution 0,16 M dans 1,2-diméthoxyéthane, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813513
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
15405-86-4
C32H72AlLiN4
546.87
ISBVOXPIPNIBOM-UHFFFAOYSA-N
lithium aluminum di-n-butylamide, lithium tetrakis dibutylamino alumanuide, lithium aluminum di-n-butylamide, 0.16m soln. in 1,2-dimethoxyethane
57369578
Tétrakis(dibutylamino)aluminiure de lithium
[Li+].CCCCN(CCCC)[Al-](N(CCCC)CCCC)(N(CCCC)CCCC)N(CCCC)CCCC
15405-86-4
C32H72AlLiN4
546.87
ISBVOXPIPNIBOM-UHFFFAOYSA-N
lithium aluminum di-n-butylamide, lithium tetrakis dibutylamino alumanuide, lithium aluminum di-n-butylamide, 0.16m soln. in 1,2-dimethoxyethane
57369578
Tétrakis(dibutylamino)aluminiure de lithium
[Li+].CCCCN(CCCC)[Al-](N(CCCC)CCCC)(N(CCCC)CCCC)N(CCCC)CCCC
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Lithium Aluminum di-n-butylamide
Point de fusion -54°C
Quantité 100 mL
Point d’éclair -6°C
Poids de la formule 546.87
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 0.86
Densité 0.8600g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium aluminium di-n-butylamide, 0.16M solution in 1,2-dimethoxyethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.