Learn More
Lithium Bis(trifluorométhanesulfonimide), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212792
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
90076-65-6
C2F6LiNO4S2
287.09
MFCD00210017
QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
lithium bis trifluoromethanesulfonyl imide, lithium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, lithium bis trifluoromethanesulphonyl imide, litfsi, lithium bis trifluoromethylsulfonyl azanide, lithium bis trifluoromethylsulfonyl imide, bis trifluoromethane sulfonimide lithium salt, bistrifluoromethanesulfonimide lithium salt, lithium bis trifluoromethanesulfonyl amide, lithium triflimide
3816071
Lithium ; bis (trifluorométhylsulfonyl) azanide
[Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
90076-65-6
C2F6LiNO4S2
287.09
MFCD00210017
QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
lithium bis trifluoromethanesulfonyl imide, lithium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, lithium bis trifluoromethanesulphonyl imide, litfsi, lithium bis trifluoromethylsulfonyl azanide, lithium bis trifluoromethylsulfonyl imide, bis trifluoromethane sulfonimide lithium salt, bistrifluoromethanesulfonimide lithium salt, lithium bis trifluoromethanesulfonyl amide, lithium triflimide
3816071
Lithium ; bis (trifluorométhylsulfonyl) azanide
[Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Lithium bis(trifluoromethanesulfonimide)
Point de fusion 234°C to 238°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10mg/mL (20°C)
Poids de la formule 287.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre hygroscopique