Learn More
Bromure de lithium, ultra sec, poudre blanche, 99,998 % (base de métaux), Alfa Aesar™
Marque:  Alfa Aesar 044199.22
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7550-35-8 Poids : 0.10000kg
Quantité 100g
Code produit. 11389698
  • 583.00€ / 100g
Expédition estimée
09-06-2021
Identifiants chimiques
7550-35-8
86.844
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
82050
bromure de lithium
BrLi
MFCD00011077
lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
CHEBI:63042
[Li+].[Br-]
Spécification
Lithium bromide, ultra dry
99.998% (Metals basis)
MFCD00011077
Soluble in water (at 20°C 1490g/L),alcohol and glycol.
[Li+].[Br-]
86.844
CHEBI:63042
Poudre
Hygroscopic
Blanc
100g
7550-35-8
BrLi
lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
bromure de lithium
82050
86.85
3.464
1265°C
550°C
Vidéos
FDS Documents