Learn More
Bromure de lithium, ultra sec, poudre blanche, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4824794
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7550-35-8
BrLi
86.844
MFCD00011077
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
82050
CHEBI:63042
bromure de lithium
[Li+].[Br-]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7550-35-8
BrLi
86.844
MFCD00011077
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
82050
CHEBI:63042
bromure de lithium
[Li+].[Br-]
Employed as adsorbents, functional fluids (closed systems) and intermediates. Used as an operating medium for air-conditioning and industrial drying system. It is also used in manufacturing pharmaceuticals and alkylation process. It is used as brazing and welding fluxes. Used for reconstitution of brines, as swelling agent for proteins, as electrolyte component in lithium batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1265°C
Nom chimique ou matériau Lithium bromide, ultra dry
Point de fusion 550°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.998% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water (at 20°C 1490g/L),alcohol and glycol.
Poids de la formule 86.85
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.464