Learn More
Chlorure de lithium, ACS, 99 % min, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4412844
164.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7447-41-8
ClLi
42.39
MFCD00011078
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
433294
CHEBI:48607
chlorure de lithium
[Li+].[Cl-]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7447-41-8
ClLi
42.39
MFCD00011078
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
433294
CHEBI:48607
chlorure de lithium
[Li+].[Cl-]
In air-conditioning, welding and soldering flux, dry batteries, heat-exchange media, salt baths, and desiccants.Lithium chloride is useful for the production of lithium metal, and for the generation of Mn(0) species which can be used in free radical cyclizations. It can serve as a flame colorant to generate dark red flames, a brazing flux for aluminum in automobiles, a hygrometer, and a desiccant for drying air streams. On exposure to air, it becomes a solution with the concentration directly related to relative humidity of the atmosphere, and hence serves as a relative humidity standard in calibrating hygrometers. Apart from being a source of chloride, it serves as an additive in the Stille reaction in organic synthesis, and to precipitate RNA from cellular extracts. Being biologically significant, it finds applications in a wide variety of assays to study cell-fate and neurobiology. Lithium chloride has been found to inhibit virus infection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1325°C to 1360°C
Nom chimique ou matériau Lithium chloride
Point de fusion 605°C
Forme physique Granulaire
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Informations sur la solubilité Very soluble in water,alcohol,ether,pyridine,and nitrobenzene.
Poids de la formule 42.39
Qualité Réactif ACS
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.068 g/mL