missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure de lithium, à écoulement libre, réactif ACS, anhydre, ≥ 99 %, Honeywell Fluka™

Catalog Number 15657010
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Poly Bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
7447-41-8
ClLi
42.39
MFCD00011078
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
433294
CHEBI:48607
lithium;chloride
[Li+].[Cl-]
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
7447-41-8
ClLi
42.39
MFCD00011078
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
433294
CHEBI:48607
lithium;chloride
[Li+].[Cl-]

À écoulement libre, réactif ACS, anhydre, ≥ 99 %

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1,360°C
Nom chimique ou matériau Lithium chloride
Point de fusion 605°C (literature)
Note relative au nom Free-flowing, ACS reagent, anhydrous, ≥99%
% max. CAS ≤100.0000%
Forme physique Anhydrous
Quantité 1 kg
Formule linéaire LiCl
Poids de la formule 42.39
Pourcentage de pureté >99%
Qualité ACS Reagent
Conditionnement Poly Bottle
Densité 2.07 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'