Learn More
Chlorure de lithium, à écoulement libre, réactif ACS, anhydre, ≥ 99 %, Honeywell Fluka™
À écoulement libre, réactif ACS, anhydre, ≥ 99 %
Marque:  Honeywell Fluka 746460-500G
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7447-41-8 Poids : 0.50000kg
Quantité 500g
Conditionnement Flacon poly
Code produit. 15677010
  • 169.00€ / 500g
Date d’expédition estimée: 05-08-2021
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
7447-41-8
42.39
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
433294
lithium ; chlorure
ClLi
MFCD00011078
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
CHEBI:48607
[Li+].[Cl-]
Spécification
Lithium chloride
7447-41-8
ClLi
MFCD00011078
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
lithium ; chlorure
433294
42.39
>99.0%
2.07 g/cm3
1,360°C
500g
Free-flowing, ACS reagent, anhydrous, ≥99%
≤100.0000%
LiCl
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
[Li+].[Cl-]
42.39
CHEBI:48607
anhydre
Réactif ACS
Flacon poly
605°C (literature)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Lithium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
FDS Documents